Merck
20785-U
ハミルトン®ガスタイト®シリンジ、 1700シリーズ、針の着脱可能
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
TM=["Hamilton"] Airtight syringe, 1700 series, detachable needle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
特徴
removable needle RN
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81230
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
0.5 mL
適合性
for use with Hamilton 1750RN
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)