安全性情報
20784
Sigma-Aldrich
ハミルトン®ガスタイト®シリンジ、 1700シリーズ、針の着脱可能
1725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
removable needle RN
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81130
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250 μL
適合性
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
20784:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)