安全性情報
10357
Supelco
Amberlite XAD®-2
pkg of 500 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
認証
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
品質水準
フォーム
beads (small)
包装
pkg of 500 g
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
表面積
~300 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
polymer
粒径
20-60 mesh
ポアサイズ
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分離法
reversed phase
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChI Key
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amberlite XAD-2はスチレン-ジビニルベンゼン樹脂の疎水性コポリマーで、長い精製プロセスを要し、吸着剤として使用されます。Amberlite XAD-2樹脂は、芳香族性基および疎水性基のサイズに依存して、低エネルギー物理的相互作用を通して有機化合物を吸着します。
疎水性や極性の相互作用を介してイオン分子種を吸着、放出する非イオン性マクロレティキュラ-樹脂;通常、アイソクラティック条件下で使用されます。
仕様:
アプリケーション
Amberlite XAD®-2は、Soxhlat抽出法
  • を使用した有機塩素系化合物の抽出において
    • 吸着材として使用されました。また、
    • 吸着クロマトグラフィーを行うためにHPLC分析用カラムクロマトグラフィーを使用したハチミツサンプルの抽出において吸着材として使用されました。
    分子量20,000以下の疎水性化合物用の多環芳香族吸着樹脂:フェノ-ル、有機物質除去、界面活性剤、芳香族化合物、抗生物質の回収触媒または金属除去の担体として使用できます。精製された米EPAバ-ジョンについては、Supelpak-2およびSupelpak-2Bを参照してください。
    法的情報
    ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
    Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
    XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    個人用保護具 (PPE)
    Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
    適用法令
    Jan Code
    10357:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    M Tamura et al.
    The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
    Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
    I Martos et al.
    Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
    European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
    Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
    Nerin, C., et al.
    Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
    Tim J Causon et al.
    Journal of chromatography. A, 1217(21), 3519-3524 (2010-04-21)
    Alternative approaches to conventional acetonitrile gradient methods for reversed-phase liquid chromatographic analysis of intact proteins have been investigated using commercial poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic columns (Dionex ProSwift RP-2H and RP-4H). Alternative solvents to acetonitrile (2-propanol and methanol) coupled with elevated temperatures demonstrated
    Feng Xiao et al.
    Journal of colloid and interface science, 368(1), 505-511 (2011-12-14)
    Amberlite XAD resins have been employed to a great extent as the sorbent for removing or concentrating organic compounds from different matrices. We present for the first time a systematic study on the sorption of perfluorochemical (PFC) surfactants, an emerging
    関連コンテンツ
    低圧液体クロマトグラフィー(LPLC)は低圧で動作し、ポンプを使用して移動相をカラムに送り込みます。
    Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
    FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
    FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.