安全性情報
20275
Supelco
Amberlite XAD®-2
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
23151817
形状
solid
品質水準
包装
pkg of 100 g
利用可能性
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
表面積
~300 m2/g
マトリックス
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
polymer
粒径
20-60 mesh
ポアサイズ
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分離法
reversed phase
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChI Key
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amberlite XAD-2は、スチレンとジビニルベンゼン樹脂の疎水性共重合体であり、必要な精製プロセスが長く、溶媒として広く使用されています。 Amberlite XAD-2樹脂は、低エネルギー物理的相互作用を介して芳香属性や疎水基のサイズに応じて有機化合物を吸着します。
疎水性や極性の相互作用を介してイオン分子種を吸着、放出する非イオン性マクロレティキュラ-樹脂;通常、アイソクラティック条件下で使用されます。
仕様:
アプリケーション
  • Amberlite XAD®-2は、ソックスレー抽出法を用いる有機塩素化合物の抽出において吸着剤として使用されました。
  • Amberlite XAD®-2は、HPLC分析のためにカラムクロマトグラフィーを用いたハチミツサンプルの抽出で吸着剤として使用されました。
  • Amberlite XAD®-2は吸着クロマトグラフィーで使用されました。
分子量20,000以下の疎水性化合物用の多環芳香族吸着樹脂:フェノ-ル、有機物質除去、界面活性剤、芳香族化合物、抗生物質の回収触媒または金属除去の担体として使用できます。精製された米EPAバ-ジョンについては、Supelpak-2およびSupelpak-2Bを参照してください。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20275:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sorption of sodium dodecyl sulfate on amberlite XAD-2 resin.
HIRAIDE, Masataka, Toshihiko SHIMA, and Hiroshi KAWAGUCHI.
Analytical Sciences, 10, 505-507 (1994)
Application of Amberlite XAD resins to the isolation of humic substances from sea water.
Grzybowski, W.
Oceanologia, 33, 105-109 (1992)
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
資料
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
ナノディスクシステムが膜タンパク質の構造研究にどのように貢献しているかについては私たちの記事をご覧ください。