製品名
Amberlite™ XAD®-2, pkg of 5 kg
フォーム
solid
品質水準
包装
pkg of 5 kg
利用可能性
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
テクニック
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
~300 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
polymer
粒径
20-60 mesh
ポアサイズ
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分離法
reversed phase
SMILES記法
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChI Key
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
仕様:
アプリケーション
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
SU853005:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.