Merck
P28263
Sigma-Aldrich
2-フェニルフェノール
99%
別名:
2-ヒドロキシビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4OH
CAS番号:
分子量:
170.21
Beilstein:
606907
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7 mmHg ( 140 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
282 °C (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
蛍光検出
λex 231 nm; λem 356 nm
SMILES記法
Oc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
InChI Key
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-フェニルフェノールは、o-フェニルフェノールとも呼ばれており、医薬品、染料、香料の合成の化学中間体として一般的に使用されます。
アプリケーション
2-フェニルフェノールは以下の合成の前駆体として使用することができます:
  • パラジウム触媒、フェノール指向C-H 活性化/C-O環形成または銅触媒有酸素性C-H活性化後のシクロエーテル化によるジベンゾフラン。
  • ルテニウム触媒カルボニル化C-H環化による
  • 6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-6-オン
  • 鈴木・宮浦カップリング反応の反復シーケンスによる一種の共役オリゴマーである{ 17}o-フェニレン。
  • パラジウム触媒C-Hアリール化によるo,o,p-オリゴフェニレン。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
255.2 °F - closed cup
引火点(℃)
124 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P28263-500G:
P28263-2KG:
P28263-BULK:
P28263-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Repetitive synthetic method for o, o, p-oligophenylenes using C?H arylation.
Manabe K and Kimura T
Organic Letters, 15(2), 374-377 (2013)
Cu-catalyzed oxidative C (sp2)-H cycloetherification of o-arylphenols for the preparation of dibenzofurans.
Zhao J, et al.
Organic Letters, 14(4), 1078-1081 (2012)
Ruthenium-Catalyzed Carbonylative C?H Cyclization of 2-Arylphenols: A Novel Synthetic Route to 6 H-Dibenzo [b, d] pyran-6-ones.
Inamoto K, et al.
Organic Letters, 15(15), 3962-3965 (2013)
Parent o-phenylene oligomers: synthesis, conformational behavior, and characterization.
Mathew S M and Hartley C S
Macromolecules, 44(21), 8425-8432 (2011)
Synthesis of dibenzofurans via Palladium-catalyzed phenol-directed C?H activation/C?O cyclization.
Xiao B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 2011, 9250-9253 (2011)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.