グレード
technical
品質水準
官能基
phenyl
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O.Na.4H2O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;;/h1-9,13H;;4*1H2/q;+1;;;;/p-1
InChI Key
SEVSIOOUCUTMMP-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate (PPS) may be used for the quantification of ammonium (NH4+) in soil extracts by PPS microplate method.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
54911-250G-F:
54911-VAR-F:
54911-1KG-F:
54911-BULK-F:
Improving the Berthelot reaction for determining ammonium in soil extracts and water.
Rhine ED, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 62(2), 473-480 (1998)
Justyna Bzura et al.
Enzyme and microbial technology, 123, 1-7 (2019-01-29)
Two fully mechanized flow analysis systems for urease activity assays have been developed, characterized and compared. Both of them are based on almost the same compact system of solenoid micropumps and microvalves controlled and actuated by highly effective, low-power and