Merck
ED4SS
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 四ナトリウム塩 二水和物
99.0-102.0% (titration)
別名:
EDTA 四ナトリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
416.20
Beilstein:
3861753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
99.0-102.0% (titration)
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: chelator
溶解性
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI Key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は多塩基酸であり、金属キレート剤です。カルシウムとその他複数の金属イオンをキレートできる孤立電子対を持つ4つのカルボン酸と2つのアミン基で構成されています。 
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩二水和物は、次の用途で使用されています:
  • 骨軟骨組織の処理と染色のための大腿骨の脱灰
  • 赤血球溶解とバルク特性解析のためのNH4Cl 溶解バッファーの成分として
  • マウスの結合組織からのクリプト細胞の単離
生物化学的/生理学的作用
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、微量の重金属による酵素阻害を除去したり、補因子として二価カチオンを必要とする酵素を阻害したりするのに使用されます。
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、重金属イオン中毒患者の治療に使用されます。メタロプロテアーゼの活性部位にある亜鉛イオンのキレート剤として機能します。EDTAは、カルシウム依存性システインプロテアーゼなどの他の金属イオン依存性プロテアーゼを阻害します。金属イオンに依存する生物学的事象を阻害する可能性があります。EDTAは、血小板凝集を阻害し、血小板計算では最も好まれる抗凝固剤です。微生物やバイオフィルムを制御するために、クエン酸、アルコール、抗生物質、ポリヘキサメチレンビグアナイド(PHMB)四級アンモニウム化合物、その他の消毒薬などの他の活性剤と連携します。EDTAは、細胞成分と血液細胞の形態を保存する能力があるため、血液検査の抗凝固剤として使用されます。 
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ED4SS-1KG:
ED4SS-BULK:
ED4SS-VAR:
ED4SS-2.5KG:
ED4SS-100G:
ED4SS-RSAMPLE:
ED4SS-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palaniappan Sethu et al.
Analytical chemistry, 76(21), 6247-6253 (2004-11-02)
Leukocyte isolation from whole blood to study inflammation requires the removal of contaminating erythrocytes. Leukocytes, however, are sensitive to prolonged exposure to hyper/hypoosmotic solutions, temperature changes, mechanical manipulation, and gradient centrifugation. Even though care is taken to minimize leukocyte activation
Giuseppe Banfi et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 45(5), 565-576 (2007-05-09)
Anticoagulants are used to prevent clot formation both in vitro and in vivo. In the specific field of in vitro diagnostics, anticoagulants are commonly added to collection tubes either to maintain blood in the fluid state for hematological testing or
A Chevrier et al.
Osteoarthritis and cartilage, 15(3), 316-327 (2006-09-30)
Marrow-stimulation techniques are used by surgeons to repair cartilage lesions although consistent regeneration of hyaline cartilage is rare. We have shown previously that autologous blood can be mixed with a polymer solution containing chitosan in a glycerol phosphate (GP) buffer
Geoffroy Goujon et al.
Advanced healthcare materials, 10(11), e2100059-e2100059 (2021-04-24)
Oxidative stress, which is one of the main harmful mechanisms of pathologies including ischemic stroke, contributes to both neurons and endothelial cell damages, leading to vascular lesions. Although many antioxidants are tested in preclinical studies, no treatment is currently available
Michael L Salinas et al.
Biophysical journal, 118(4), 885-897 (2019-10-22)
The increasing prevalence of adult and adolescent obesity and its associated risk of colorectal cancer reinforces the urgent need to elucidate the underlying mechanisms contributing to the promotion of colon cancer in obese individuals. Adiponectin is an adipose tissue-derived adipokine
資料
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
This procedure may be used for all Ficin products.
すべて表示