無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
solution
濃度
0.02% in DPBS (0.5 mM)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
pH
7.1-7.7
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、アミノポリカルボン酸であり、六座配位子です。これは金属イオンとキレート環を形成して、特にカチオンと八面体錯体を形成します。エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は抗凝固剤で、血液の凝固を防止します。抗凝固剤は、偽血小板減少症の血小板凝集に関与しています。EDTAはカルシウムとキレート環を形成し、アテローム性プラークの可溶化に効果的です。EDTAカルシウム二ナトリウムの投与は、慢性腎臓病の進行を遅らせるのに有効です。これは細胞洗浄および懸濁培地からカルシウムを除去するために使用されるキレート剤です。EDTAは、細胞凝集を抑えます。
アプリケーション
ブタ精巣(ST細胞)培養で集密状態の細胞単層を除去するため、エチレンジアミン四酢酸溶液が使用されています。これはマトリゲルおよび1次ヒト線維芽細胞から胚性幹細胞(ESC)を単離するためにも使用されています。
物理的形状
カルシウムとマグネシウムを含まないダルベッコリン酸緩衝生理食塩水の溶液
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
E8008-VAR:
E8008-BULK:
E8008-100ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ex vivo Lung bioengineering
Lung Stem Cells in the Epithelium and Vasculature, 151-151 (2015)
Exosomes from embryonic mesenchymal stem cells alleviate osteoarthritis through balancing synthesis and degradation of cartilage extracellular matrix
Stem Cell Research & Therapy, 8(1), 189-189 (2017)
The genotoxicity of physiological concentrations of chromium (Cr (III) and Cr (VI)) and cobalt (Co (II)): an in vitro study
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 688(1-2), 53-61 (2010)
Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stress.
Materials Science and Engineering, C, 50, 151-159 (2015)
EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review
BMC Cardiovascular Disorders, 5(1), 32-32 (2005)