Merck
03690
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 溶液
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸 二ナトリウム塩, EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
CAS番号:
分子量:
336.21
Beilstein:
3822669
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
eCl@ss:
39030907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
反応適合性
reagent type: chelator
濃度
~0.5 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.363
pH
8.0±0.2
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
cut-off at 268 nm
λ
neat
UV吸収
λ: 280 nm Amax: ≤0.25
SMILES記法
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)溶液は、細胞生物学、分子生物学、生物活性低分子、生化学物質、溶液および試薬、無機塩類、キレート剤およびエチレンジアミン四酢酸(EDTA)ならびに EDTA 溶液の研究に使用できます。
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸溶液は、細胞生物学、分子生物学、生物活性低分子、生化学物質、溶液および試薬、無機塩類、キレート剤およびエチレンジアミン四酢酸(EDTA)ならびに EDTA 溶液の研究に使用できます。エチレンジアミン四酢酸溶液は、エタノール固定塗抹標本の免疫染色で抗原回収の役割の解明を支援する研究に使用されています。エチレンジアミン四酢酸溶液は、ビオチンラベルフルオレセイン(b-FITC)の取込みと放出、さらにはアビジン-ポリ(スチレンスルホン酸塩)(PSS)メンブレンを用いたポリマー電解質マイクロカプセルへのビオチンラベルグルコースオキシダーゼ(b-GOx)の固定化を評価する研究にも使用されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
03690-25L-BULK:
03690-100ML:
03690-VAR:
03690-BULK-CN:
03690-BULK:
03690-25L:
03690-VAR-CN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Des R Richardson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(22), 6510-6521 (2006-10-27)
There has been much interest in the development of iron (Fe) chelators for the treatment of cancer. We developed a series of di-2-pyridyl ketone thiosemicarbazone (HDpT) ligands which show marked and selective antitumor activity in vitro and in vivo. In
Lucienne Tritten et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2971-e2971 (2014-07-18)
Filarial nematodes cause chronic and profoundly debilitating diseases in both humans and animals. Applications of novel technology are providing unprecedented opportunities to improve diagnosis and our understanding of the molecular basis for host-parasite interactions. As a first step, we investigated
Elnaz Karimian Azari et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(2), R167-R178 (2014-05-16)
The endogenous lipid messenger oleoylethanolamide (OEA) inhibits eating and modulates fat metabolism supposedly through the activation of peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) and vagal sensory fibers. We tested in adult male rats whether OEA stimulates fatty acid oxidation (FAO) and ketogenesis
Derek K Chu et al.
The Journal of experimental medicine, 211(8), 1657-1672 (2014-07-30)
Eosinophils natively inhabit the small intestine, but a functional role for them there has remained elusive. Here, we show that eosinophil-deficient mice were protected from induction of Th2-mediated peanut food allergy and anaphylaxis, and Th2 priming was restored by reconstitution
Cristiana Branco da Cunha et al.
Biomaterials, 35(32), 8927-8936 (2014-07-23)
Wound dressing biomaterials are increasingly being designed to incorporate bioactive molecules to promote healing, but the impact of matrix mechanical properties on the biology of resident cells orchestrating skin repair and regeneration remains to be fully understood. This study investigated
プロトコル
This procedure may be used for all Ficin products.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.