グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.5%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: chelator
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
3 M NaOH: 100 mg/mL
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
C: 40.7-41.5%
N: 9.3-9.8%
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 細胞内BH3(Bcl-2ホモロジー(BH)ドメイン)のプロファイリングおよびバリデーションのためのペプチド希釈バッファーの成分
- 肝星細胞(HSC)の培養における培地成分
- 眼組織からのタンパク質抽出のためのホモジナイズバッファーの成分
- 可溶化バッファーにおけるベンゾナーゼ反応の停止
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E6758-1KG:
E6758-BULK:
E6758-100G:
E6758-500G:
E6758-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer