Merck
E1644
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物
98.5-101.5%, BioUltra
別名:
EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC Number:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
98.5-101.5%
形状
powder
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.05% NH3
≤0.1% Insoluble matter
pH
4.0-6.0 (0.1 M in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は置換ジアミンであり 、金属イオンのキレート剤としてはたらきます 。また、抗凝固作用と 抗菌活性を有しています。EDTAはメタロプロテアーゼの阻害剤です。 漂白処理において、第二鉄、第二銅及びマンガンイオンによる望ましくない影響を回避します。細胞分裂、クロロフィル合成、藻類バイオマス生産を阻害します。
アプリケーション
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
E1644-50G:
E1644-100G:
E1644-250G:
E1644-BULK:
E1644-VAR:
2530093:
E1644-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modulation of matrix metalloproteinase activity by EDTA prevents posterior capsular opacification
Hazra S, et al.
Molecular Vision, 18, 1701-1701 (2012)
Accurate Results in the Clinical Laboratory: A Guide to Error Detection and Correction (2013)
Meritxell Espino Guarch et al.
eLife, 7 (2018-01-23)
Age-related hearing loss (ARHL) is the most common sensory deficit in the elderly. The disease has a multifactorial etiology with both environmental and genetic factors involved being largely unknown. SLC7A8/SLC3A2 heterodimer is a neutral amino acid exchanger. Here, we demonstrated
Matthew R Miller et al.
Journal of biological methods, 2(3), e23-e23 (2015-10-13)
Over the past two decades, researchers have struggled to efficiently express foreign DNA in primary macrophages, impeding research progress. The applications of lipofection, electroporation, microinjection, and viral-mediated transfer typically result in disruptions in macrophage differentiation and function, low expression levels
Steven G Chaulk et al.
Nature protocols, 2(5), 1052-1058 (2007-06-05)
This protocol describes a general method for the preparation of RNAs in which the reactivity or hydrogen-bonding properties of the molecule are modified in a photoreversible fashion by use of a caging strategy. A single caged adenosine, modified at the