Merck
E6635
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物
Sigma Grade, suitable for plant cell culture, 98.5-101.5%
別名:
EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC Number:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
グレード
Sigma Grade
品質水準
アッセイ
98.5-101.5%
形状
powder
反応適合性
reagent type: chelator
テクニック
cell culture | plant: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、アミノポリカルボン酸であり、六座配位子です。EDTAは、金属イオン、特に陽イオンをキレートし、八面体錯体を形成します。エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩(EDTA)は、抗凝血剤であり、偽性血小板減少症の発病の一因となっています。EDTAは、血中のカルシウムをキレートして凝血を阻害し、血液学的検査に日常的に使用されています。EDTAは、リゾチームの抗菌活性を促進します。キレート療法に用いられるEDTAはカルシウムをキレートし、動脈の拡張およびアテローム性血管疾患の粥状斑の溶解に有利に働きます。また、EDTAキレート療法によって、肝線維症での血液および脂質の過酸化による酸化的損傷からも組織が保護される可能性があります。
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩二水和物は、植物種の種子発芽試験およびコケのPhyscomitrella patenからのタンパク質抽出に使用されています。また、Petuniaの花弁から液胞を単離するための溶解および液胞バッファーにも使用されています。
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
E6635-100G:
E6635-500G:
E6635-BULK:
E6635-VAR:
E6635-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation of Intact Vacuoles from Petunia Petals and Extraction of Sequestered Glycosylated Phenylpropanoid Compounds
Skaliter O, et al.
Bio-protocol, 8(13), 56-56 (2017)
A Phosphopeptide Purification Protocol for the Moss Physcomitrella paten
Wang, X and He Y
Bio-protocol, 5(14), 56-56 (2015)
Induced Plant Accumulation of Lithium
Kavanagh L, et al.
Geostandards Newsletter, 8(2), 56-56 (2018)
EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review
Seely DMR, et al.
BMC Cardiovascular Disorders, 5(1), 32-32 (2005)
Ethylenediaminetetraacetic acid induces antioxidant and anti-inflammatory activities in experimental liver fibrosis
Gonzalez-Cuevas J, et al.
Redox Report, 16(2), 62-70 (2011)
関連コンテンツ
To prepare 1L of a 10 X iron chelate solution