Merck
1233009
USP
エデト酸二ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物, EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
edta
メーカー/製品名
USP
mp
248 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Edetate disodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Edetate Disodium Injection
  • Edetate Disodium Compounded Ophthalmic Solution
  • Levobunolol Hydrochloride Ophthalmic Solution
  • Budesonide Nasal Spray
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
1233009-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Levobunolol Hydrochloride Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 2595-2595 (2019)
Edetate Disodium Compounded Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4) (2021)
David Voglar et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1389-1400 (2014-04-08)
We demonstrate here, in a pilot-scale experiment, the feasibility of ethylenediaminetetraacetate (EDTA)based washing technology for soils contaminated with potentially toxic metals. Acid precipitation coupled to initial alkaline toxic metal removal and an electrochemical advanced oxidation process were used for average
Il Joong Park et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 138(8), 1077-1082 (2014-07-31)
The Samsung LABGEO(HC10) Hematology Analyzer (LABGEO(HC10)) is a recently developed automated hematology analyzer that uses impedance technologies. The analyzer provides 18 parameters including 3-part differential at a maximum rate of 80 samples per hour. To evaluate the performance of the
Pseudothrombocytopenia in a patient receiving romiplostim for immune thrombocytopenic purpura.
Claudio Fozza et al.
Annals of hematology, 93(5), 899-900 (2013-10-02)