Merck
D2900000
エデト酸二ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物, EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
edta
メーカー/製品名
EDQM
mp
248 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
D2900000:
D2900000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
David Voglar et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1389-1400 (2014-04-08)
We demonstrate here, in a pilot-scale experiment, the feasibility of ethylenediaminetetraacetate (EDTA)based washing technology for soils contaminated with potentially toxic metals. Acid precipitation coupled to initial alkaline toxic metal removal and an electrochemical advanced oxidation process were used for average
Il Joong Park et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 138(8), 1077-1082 (2014-07-31)
The Samsung LABGEO(HC10) Hematology Analyzer (LABGEO(HC10)) is a recently developed automated hematology analyzer that uses impedance technologies. The analyzer provides 18 parameters including 3-part differential at a maximum rate of 80 samples per hour. To evaluate the performance of the
Pseudothrombocytopenia in a patient receiving romiplostim for immune thrombocytopenic purpura.
Claudio Fozza et al.
Annals of hematology, 93(5), 899-900 (2013-10-02)
Gervasio A Lamas et al.
American heart journal, 168(1), 37-44 (2014-06-24)
Disodium ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) reduced adverse cardiac outcomes in a factorial trial also testing oral vitamins. This report describes the intent-to-treat comparison of the 4 factorial groups overall and in patients with diabetes. This was a double-blind, placebo-controlled, 2 ×
Oivind Midttun et al.
The Journal of nutrition, 144(5), 784-790 (2014-03-22)
Knowledge of stability during sample transportation and changes in biomarker concentrations within person over time are paramount for proper design and interpretation of epidemiologic studies based on a single measurement of biomarker status. Therefore, we investigated stability and intraindividual vs.