Merck
S0700000
エチレンジアミン四酢酸 カルシウム二ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸 カルシウム二ナトリウム, EDTA カルシウム二ナトリウム, エダタミル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H12N2O8CaNa2
CAS番号:
分子量:
374.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
edta
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
InChI Key
SHWNNYZBHZIQQV-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
微量の重金属による酵素阻害を排除するためや、二価カチオンを補因子として要する酵素を阻害するために使用されます。すでにCa2+でキレート化された形であるため、二価カチオンに対して選択的でEDTAに対する親和性が高く、EDTAをCa2+と交換します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
S0700000:
S0700000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Sally Bradberry et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 47(9), 841-858 (2009-10-27)
This article reviews the experimental and clinical studies that have compared the efficacy (impact on urine lead excretion, blood and tissue lead concentrations, resolution of features and survival) of sodium calcium edetate (edetate calcium disodium) and succimer (DMSA) in the
Il Joong Park et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 138(8), 1077-1082 (2014-07-31)
The Samsung LABGEO(HC10) Hematology Analyzer (LABGEO(HC10)) is a recently developed automated hematology analyzer that uses impedance technologies. The analyzer provides 18 parameters including 3-part differential at a maximum rate of 80 samples per hour. To evaluate the performance of the
Trial to Assess Chelation Therapy (TACT) and equipoise: When evidence conflicts with beliefs.
David J Maron et al.
American heart journal, 168(1), 4-5 (2014-06-24)
Pseudothrombocytopenia in a patient receiving romiplostim for immune thrombocytopenic purpura.
Claudio Fozza et al.
Annals of hematology, 93(5), 899-900 (2013-10-02)
David Voglar et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1389-1400 (2014-04-08)
We demonstrate here, in a pilot-scale experiment, the feasibility of ethylenediaminetetraacetate (EDTA)based washing technology for soils contaminated with potentially toxic metals. Acid precipitation coupled to initial alkaline toxic metal removal and an electrochemical advanced oxidation process were used for average