Merck
T2550000
Tris Base
solid, pharmaceutical primary standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference standard
別名:
トロメタミン, トリス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11NO3
CAS番号:
分子量:
121.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品名
トロメタモール, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trometamol, tromethamine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
この欧州薬局方標準品は、欧州薬局方で明確に規定された用途にのみ使用することを意図しています。その他の用途への適合性は保証されず、使用者が全ての責任を負います。この標準品は、ヒトまたは動物での使用を意図していません。
赤外吸収スペクトル測定法を用いたトロメタモールの確認試験での使用、および薄層クロマトグラフィー(General text 2.2.27)を用いたトロメタモール中の類縁物質の試験を行うための標準溶液(a)の調製での使用が、欧州薬局方モノグラフ1053により規定されています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T2550000-1EA:
T2550000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Trometamol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4107-4108 (2017)
S S Patel et al.
Drugs, 53(4), 637-656 (1997-04-01)
Fosfomycin tromethamine is a phosphonic acid bactericidal agent with in vitro activity against most urinary tract pathogens. It is particularly active against Escherichia coli, and Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia and Enterococcus spp. There appears to be little cross-resistance between fosfomycin
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 23(6), 415-427 (1992-12-01)
Ketorolac is a new chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) which is marketed for analgesia as the racemate. The drug is administered as the water soluble tromethamine salt and is available in tablets or as an intramuscular injection. The absorption of