詳細
硫酸鉄(II)エチレンジアンモニウム四水和物は、電極触媒の合成に使用される鉄前駆体です。
アプリケーション
エチレンジアンモニウム硫酸鉄(II)四水和物は、酸素還元反応用のFe/N/炭素ベースの電極触媒を合成する鉄前駆体塩として使用できます。また、多層カーボンナノチューブ(MWCNT)をマグヘマイトナノ結晶で官能化して、MWCNTの磁気的および電子的特性の強化にも使用されています。これらの官能化したナノ複合材料は、水中の汚染物質の除去に応用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
414913-25G:
414913-100G:
414913-VAR:
414913-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of the pyrolysis atmosphere and nature of iron precursor on the structure and activity of Fe/N based electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
International Journal of Hydrogen Energy, 41(47), 22560-22569 (2016)
Synthesis and characterization of maghemite nanocrystals decorated multi-wall carbon nanotubes for methylene blue dye removal
Journal of materials science & technology, 54(1), 200-216 (2019)
Effect of the pyrolysis atmosphere and nature of iron precursor on the structure and activity of Fe/N based electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
International Journal of Hydrogen Energy, 41, 22560-22569 (2016)