アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
122 °C (dec.) (lit.)
詳細
シュウ酸ニオブ酸アンモニウム(V)水和物は、ニオブ前駆体およびポロゲン剤として機能できる二官能性反応物です。酸化ニオブベースの多孔質ナノ複合材を合成する出発材料として広く使用され、光触媒やセラミックの分野で応用されています。
アプリケーション
- 電極触媒担体としてのナノ構造のNiobium CarbonitrideおよびTitanium Carbonitride:この研究では、さまざまな電気化学的反応において電極触媒担体として使用されるナノ構造のNiobium CarbonitrideおよびTitanium Carbonitrideの合成と応用を調べています。研究では、電極触媒の性能と耐久性の向上におけるこれらの材料の可能性を明らかにしており、太陽電池やその他のエネルギー変換デバイスでの用途に適したものとなっています(McLeod et al., 2024)。
- Liリッチカソード材料のサイクル安定性と電圧減衰を改善するためのNb(2)O(5)コーティング:この論文では、リチウムイオン電池におけるリチウムリッチカソード材料のサイクル安定性を高め、電圧減衰を抑えるためのNb(2)O(5)コーティングの使用を調べています。得られた結果は、niobiumベースのコーティングはこれらの電池材料の性能と寿命を有意に改善することを実証しており、先進電池技術におけるこれらの材料の有用性を示しています(Liu et al., 2023)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
525839-VAR:
525839-50G:4548173165790
525839-BULK:
525839-250G:4548173165783
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Nb2O5/SiO2 mesoporous monoliths synthetized by sol-gel process using ammonium niobate oxalate hydrate as porogenic agent
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 93, 168-174 (2020)
Phase transition behaviour and physicochemical properties of KNbO3 ceramics
Ceramics International, 43, 5963-5967 (2017)
Anchoring dye onto 1D Nb2O5 in cooperation with TEMPO for the selective photocatalytic aerobic oxidation of amines
Chemical Engineering Journal, 426, 131418-131418 (2021)