詳細
塩化ニオブ(V)は高融点の黄色の結晶性固体です。触媒、半導体デバイス、電池などの分野で広く使用されています。化学合成において高度に特化したルイス酸であり、アルケンを活性化させてカルボニルエン反応とディールス・アルダー反応を誘導します。
アプリケーション
塩化ニオブ(V)は以下の用途に使用できます:
- 白色発光ダイオード(LED)デバイス用のK2NbF7: Mn4+赤色蛍光体を調製するための前駆体として。
- 色素増感太陽電池用のフルオレセイン色素誘導体を合成するためのルイス酸として。
- n型セレン化スズの熱電特性を増強するためのドーパントとして。
- リチウムイオン電池用の高速度性能および長期サイクル寿命のアノード材料としてのNb2O5マイクロスフェアおよびTiNb2O7ナノ粒子を合成するための前駆体として。
[Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2などの混合クロロ-アリールオキシド化合物の生成に使用されます。これらは、歪んだ六配位構造を持つピリジンまたはホスフィン付加体を生成します。†
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
215791-BULK:
215791-50G:
215791-10G:
215791-VAR:
215791-6X50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
TiNb2O7 nanoparticles assembled into hierarchical microspheres as high-rate capability and long-cycle-life anode materials for lithium ion batteries
Nanoscale, 7, 619-624 (2015)
A green synthetic route to K2NbF7:Mn4+ red phosphor for the application in warm white LED devices
Optical Materials, 86, 352-359 (2018)
NbCl5-Promoted Synthesis of Fluorescein Dye Derivatives: Spectroscopic and Spectrometric Characterization and Their Application in Dye-Sensitized Solar Cells
ChemPlusChem, 82, 261-269 (2017)
Facile synthesis of porous Nb2O5 microspheres as anodes for lithium-ion batteries
International Journal of Hydrogen Energy, 42, 6065-6071 (2017)
Investigating the thermoelectric performance of n-type SnSe: the synergistic effect of NbCl 5 doping and dislocation engineering
Journal of Materials Chemistry, 8, 13244-13252 (2020)