Merck
316997
Sigma-Aldrich
フッ化ニオブ(V)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NbF5
CAS番号:
分子量:
187.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
SMILES記法
F[Nb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
316997-5G:
316997-25G:
316997-VAR:
316997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)