Merck
449628
Sigma-Aldrich
フッ化アルミニウム
anhydrous, powder, 99.8% trace metals basis
別名:
トリフルオロアルミニウム, 三フッ化アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlF3
CAS番号:
分子量:
83.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.8% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
1290 °C (lit.)
密度
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449628-10G:4548173994123
449628-VAR:
449628-50G:4548173994130
449628-BULK:
449628-50G-PW:
449628-10G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Sun, Y.-K.; et al.
Electrochemical Communications, 8, 821-821 (2006)
Electronics Letters, 32, 1586-1586 (1996)
Cheng-Chung Lee et al.
Applied optics, 44(34), 7333-7338 (2005-12-16)
Aluminum fluoride (AlF3) was deposited by a resistive heating boat. To obtain a low optical loss and high laser-induced damage threshold (LIDT) at 193 nm, the films were investigated under different substrate temperatures, deposition rates, and annealing after coating. The
Optics Communications, 132, 73-73 (1996)
Lecoq, A.; et al.
Non-Cryst. Solids, 41, 209-209 (1980)