Merck
563919
Sigma-Aldrich
塩化アルミニウム
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
別名:
トリクロロアルミニウム, 三塩化アルミニウム, 塩化アルミニウム(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlCl3
CAS番号:
分子量:
133.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化アルミニウムは強力なルイス酸であり、主要な工業用触媒でもあります。また、電池材料や太陽電池の製造におけるドーパント/触媒の改良剤としても使用されています。
アプリケーション
塩化アルミニウムは、以下のような用途に使用できます:
  • 高性能アルミニウムイオン電池向けの費用対効果の高いイオン液体電解質の調製。
  • 色素感応太陽電池用の改良型 SnO2 三層光アノードの製造。これにより電子再結合が抑制され、効率が 5 倍に向上します。
  • 白色発光ダイオード用のペロブスカイト型ナノ結晶 CsPbCl3 を合成するための前駆体として。これにより、光子発光量子収率が向上します。
特徴および利点
  • 高純度かつ微量金属分析(=< 15 ppm)により、電池に適しています。
  • 高水溶性
  • 電池動作条件下で安定
他のハロゲン化金属との水素による蒸気相共還元により、微細に分割された金属間化合物が得られ、これらは有用な熱電特性、磁気特性、および耐酸化特性を有する構造材料または構造化合物としての用途があります。窒化アルミニウムは、結晶化しやすくするためにAlCl3を添加した元素群から合成できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
563919-5G-PW:
563919-BULK:
563919-VAR:
563919-25G-PW:
563919-25G:4548173944258
563919-5G:4548173944265
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Reaction of xylenes with tert.-butylchloride in presence of anhydrous aluminium chloride
Ismail M, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(47), 12140-12143 (2008)
Aluminium, Gallium, Indium and Thallium
Chemistry of elements, 216-267 (1997)
Reactions of Diazirines with Aluminum Chloride: Lewis Acid-Mediated Carbene Generation and Friedel- Crafts Reactions
Moss RA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(40), 9878-9879 (2000)
Low-temperature modification of mesoporous MCM-41 material with sublimated aluminum chloride in vacuum
Xu M, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(47), 12140-12143 (2002)
Lewis-acid catalyzed ene reactions
Snider BB
Accounts of Chemical Research, 13(11), 426-432 (1980)
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.