Merck
294713
Sigma-Aldrich
塩化アルミニウム
99.99% trace metals basis
別名:
Aluminum trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlCl3
CAS番号:
分子量:
133.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
powder
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化アルミニウムは、セラミック内張りの反応容器中、600~700oCでの液体アルミニウムの塩素化によって製造できます。
アプリケーション
高張力鋼は、1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリドとAlCl3からなる酸性イオン液体の中で、Alによって電気化学的にコーティングされています。AlCl3はAl-Cd合金の生成に使用できます。無水塩化アルミニウムは、有機化学、特にフリーデル‐クラフツ(Friedel-Crafts)反応の触媒です。塩化プロセスによるTiO2顔料の製造で核生成剤として使用することもできます。
特徴および利点
他のハロゲン化金属との水素による蒸気相共還元により、微細に分割された金属間化合物が得られ、これらは有用な熱電特性、磁気特性、および耐酸化特性を有する構造材料または構造化合物としての用途があります。窒化アルミニウムは、結晶化しやすくするためにAlCl3を添加した元素群から合成できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294713-VAR:
294713-500G:4548173936055
294713-BULK:
294713-100G:4548173936048
294713-5G:4548173936062
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Challenges in the electrochemical coating of high-strength steel screws by aluminum in an acidic ionic liquid composed of 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride and AlCl3
Sherif Zein El Abedin and Endres F
Journal of Solid State Electrochemistry, 17(4), 1127-1132 (2013)
Al-Cd Alloy Formation by Aluminum Underpotential Deposition from AlCl3+NaCl Melts on Cadmium Substrate
Niko Jovicevic, et al.
Metall. Mater. Trans. B, 44(1), 106-114 (2013)
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
R A Benson et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f6800-f6800 (2013-11-28)
Dharmalingam Prakash et al.
Neuromolecular medicine, 15(1), 192-208 (2013-01-15)
Aluminum (Al) is an environmental neurotoxin that affects cerebral functions and causes health complications. However, the role of Al in arbitrating glia homeostasis and pathophysiology remains obscure. Astrocyte, microglia activation (reactive gliosis), and associated inflammatory events play a decisive role
Bagineni Prasad et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10434-10436 (2012-09-20)
A conceptually new and straightforward introduction of sulfonyl groups at the C-7 position of an indole ring has been achieved via AlCl(3) mediated unexpected regioselective sulfonyl group migration for N-alkyl/aryl/heteroarylsulfonyl indoles affording potential inhibitors of Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase.