Merck
451584
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Sodium aluminum chloride (NaAlCl4 ), Sodium aluminum tetrachloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaAlCl4
CAS番号:
分子量:
191.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
185 °C (lit.)
密度
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI Key
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
451584-5G:
451584-5G-PW:
451584-VAR:
451584-BULK:
451584-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)