Merck
182702
Sigma-Aldrich
ポリ(ビニリデンフルオリド)
average Mw ~534,000 by GPC, powder
別名:
PVDF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CF2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
15 mmHg ( 32 °C)
品質水準
フォーム
powder
分子量
average Mw ~534,000 by GPC
屈折率
n20/D 1.42
転移温度
Tg −38 °C
Tm 171 °C
密度
1.74 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
InChI Key
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(フッ化ビニリデン)PVDFは、ピエゾ - 、パイロ - および強誘電性特性を示す半結晶性の非中心対称性ポリマーです。これは、分子鎖の方向に垂直な永続性のある電気双極子を示す線状ポリマーです。これらの双極子は、炭素に関して水素原子とフッ素原子との間の電気陰性度の差から生じます。処理条件に応じて、PVDF はいくつかの異なる結晶相(α,β,γ,δ)を示します。PVDFのβ相は、最良の強誘電性および圧電性を示す相です。
アプリケーション
ポリ(フッ化ビニリデン)(PVDF)は、ナノポーラス電極に使用されています。これは、カーボンナノチューブを埋め込んだ PVDF の極細繊維からなる複合物の合成に使用されます。これは、エネルギー貯蔵、血圧計、加圧センサーとナノジェネレーター、リチウムイオン電池のためのセンサー、アクチュエーター(作動装置)において使用できます。さらに、これは、PVDF-ナノクレイナノ複合物および PVDF アクリルラバー/クレイナノ複合物ハイブリッドのマトリックスとしての用途も考えられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182702-250G:
182702-100G:
182702-5G:
182702-BULK:
182702-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Mohammad Mahdi Abolhasani et al.
PloS one, 9(2), e88715-e88715 (2014-02-20)
In this paper, intercalation of nanoclay in the miscible polymer blend of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) and acrylic rubber(ACM) was studied. X-ray diffraction was used to investigate the formation of nanoscale polymer blend/clay hybrid. Infrared spectroscopy and X-ray analysis revealed the
Chi Yan Lai et al.
Membranes, 4(1), 55-78 (2014-06-25)
Current commercial polymer membranes have shown high performance and durability in water treatment, converting poor quality waters to higher quality suitable for drinking, agriculture and recycling. However, to extend the treatment into more challenging water sources containing abrasive particles, micro
Wenzhong Ma et al.
Membranes, 4(2), 243-256 (2014-06-25)
The crystallization behaviors of two copolymers of PVDF were studied, and the effect of copolymerized chains on the crystallization behavior was investigated. The results indicated that both copolymers had a lowered crystallization temperature and crystallinity. The crystallization rate was improved
Thermal-to-electric energy conversion of a nanoporous carbon
Yu Q, et al
Journal of Power Sources, 183(1), 403-405 (2008)
Shu-Hua Wang et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 522-522 (2014-10-08)
Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) ultrafine fibers with different proportions of multi-walled carbon nanotube (MWCNT) embedded have been fabricated using a modified electrospinning device with a rotating collector. With the increasing of MWCNT content, the β phase was noticeable enhanced, and the