アプリケーション
電線・ケ-ブルのコ-ティング、柔軟な耐腐食性チュ-ブ、パイプやタンクのライナ-。
特徴および利点
優れた熱安定性、耐薬品性、耐摩耗性、耐UV劣化、自消性を有し、これら特性を長期間保持します。氷点下における柔軟性が改善され、耐応力割れ、ポリ(フッ化ビニリデン)を上回る破断伸びを示します。
物理的形状
結晶質熱可塑性コポリマ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
427187-100G:
427187-BULK:
427187-250G:
427187-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.