Merck
514330
Sigma-Aldrich
メチルリチウム 溶液
3.1 M in diethoxymethane
別名:
MeLi, リチウムメタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3Li
CAS番号:
分子量:
21.98
Beilstein:
3587162
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
3.1 M in diethoxymethane
密度
0.846 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
InChI Key
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルリチウム溶液(3.1 M のジエトキシメタン)は、チタンイソプロポキシドの存在下で、2-(2-ヒドロキシアリール)アルコール(HAROL)配位子により触媒されてベンズアルデヒドへの 1,2-付加を受け、(S)-1-フェニルエタン-1-オールを生成することができます。
包装
25 mL Sure/Sealボトルは、使い捨てボトルとして推奨します。 穿刺を繰り返すと、製品のパフォーマンスが低下する恐れがあります。
注意
製品は、そのボトルの底に固形物や沈殿物が生じている可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
514330-4X10ML:
514330-4X25ML:
514330-VAR:
514330-100ML:
514330-BULK:
514330-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiral 2-(2-hydroxyaryl) alcohols (HAROLs) with a 1, 4-diol scaffold as a new family of ligands and organocatalysts.
Dilek O, et al.
Tetrahedron, 74(2), 268-286 (2018)
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions