Merck
402885
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸 一水和物
ACS reagent, ≥98.5%
別名:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS番号:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
5.9 (vs air)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
solid
溶液の透明度
passes test
不純物
9.5-11.5% water
強熱残分
≤0.1%
mp
103-106 °C (lit.)
溶解性
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.3%
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
官能基
tosylate
SMILES記法
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
p-トルエンスルホン酸一水和物は、オキソニウム塩であり、有機合成に使用される安価で取り扱いが容易な有機触媒です。これは、その結晶構造の研究により、P21/c空間群を有する単斜晶系であることが示されています。硫酸水溶液における溶解性が試験されています。
アプリケーション
p-トルエンスルホン酸一水和物(p-TsOH・H2O)は、以下の合成における触媒として使用される場合もあります:
  • 非対称性ベンジル。
  • 高度に置換されたピペリジン。
  • アルキンの三量化による1,3,5‐三置換ベンゼン。
  • トリアゾロキナゾリノンおよびベンズイミダゾキナゾリノン誘導体。
  • 1,3,5-三置換ピラゾール誘導体。
  • セレン化ケテンジチオアセタール。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402885-5G:4548174005309
402885-BULK:
402885-VAR:
402885-500G:4548174005293
402885-100G:4548174005286
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic systems containing p-toluenesulfonic acid monohydrate catalyzed the synthesis of triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives.
Mousavi MR and Maghsoodlou MT.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 145(12), 1967-1973 (2014)
Solubilities of p-Toluenesulfonic Acid Monohydrate and Sodium p-Toluenesulfonate in Aqueous Sulfuric Acid Solutions and Its Application for Preparing Sodium p-Toluenesulfonate.
Zhao W, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(51), 18466-18471 (2013)
One-pot synthesis of unsymmetrical benzils from aryl methyl ketones and arenes in the presence of selenous acid catalysed by p-toluenesulfonic acid monohydrate.
Kharkongor I, et al.
Tetrahedron Letters, 53(23), 2837-2841 (2012)
Br?nsted acid-catalyzed phenylselenenylation of internal olefins.
Wu P, et al.
Tetrahedron Letters, 56(19), 2488-2491 (2015)
An efficient approach to the cyclotrimerisation of alkynes: solvent-free synthesis of 1, 3, 5-trisubstituted benzenes using p-toluenesulfonic acid monohydrate.
Gao Q, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 3, 49-60 (2013)