Merck
152536
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸ナトリウム
95%
別名:
p-トルエンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3Na
CAS番号:
分子量:
194.18
Beilstein:
3637479
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
官能基
tosylate
SMILES記法
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-トルエンスルホン酸ナトリウムは、水溶液中の両親媒性薬物の溶解性を高めるために使用されるヒドロトロープです。
アプリケーション
ポリピロール膜を蒸着させるための支持電解質としてp−トルエンスルホン酸ナトリウムを使用しました。樹脂粒子の性能を研究するための溶質としても使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
932.0 °F - closed cup
引火点(℃)
500 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
152536-500G:
152536-5G:
152536-VAR:
152536-100G:
152536-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Association behavior of the amphiphilic drug and sodium p-toluenesulfonate mixtures: Effect of additives
Rub, Malik Abdul, et al.
Journal of Molecular Liquids, 325, 114654-114654 (2021)
Measurement and correlation for the solubility of sodium p-Toluenesulfonate, sodium sulfite, and sodium p-Methylphenoxide in aqueous sodium hydroxide solutions and sodium sulfite in aqueous ethanol solution
Pei, Kang-Kang and Zhao, et al
Journal of Chemical and Engineering Data, 63, 1556-1567 (2018)
Andreas Paulus et al.
EJNMMI research, 10(1), 127-127 (2020-10-22)
In vivo imaging of glucose analogue 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose ([18F]FDG) via positron emission tomography (PET) is the current gold standard to visualize and assess brown adipose tissue (BAT) activity. However, glucose metabolism is only a part of the metabolic activity of BAT.
Bingcai Pan et al.
Environmental science & technology, 39(9), 3308-3313 (2005-06-02)
A macroreticular resin adsorbent CHA-101 was aminated by dimethylamine, and a novel sorbent named M-101 was obtained. Several industrially important aromatic sulfonates including sodium benzenesulfonate (BS), sodium p-toluenesulfonate (TS), and sodium 2-naphthalenesulfonate (NS) were selected as general solutes to evaluate
Chuan Yi Foo et al.
Scientific reports, 8(1), 7399-7399 (2018-05-11)
Three-dimensional (3D) printing technology provides a novel approach to material fabrication for various applications because of its ability to create low-cost 3D printed platforms. In this study, a printable graphene-based conductive filament was employed to create a range of 3D