アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;;/h2-5H,1H3,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
WUHWAOGAJFMIFU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T35807-5G:
T35807-VAR:
T35807-500G:
T35807-BULK:
T35807-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)