Merck
809101
Sigma-Aldrich
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NaO2S
分子量:
192.21
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
官能基
sulfinic acid
SMILES記法
CC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10O2S.Na/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-11(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
HXROXTYHYDVLDL-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate is an alkyl baran diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
法的情報
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
809101-BULK:
809101-500MG:
809101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)