Merck
455652
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルフィン酸ナトリウム
95%
別名:
p-トルエンスルフィン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-CH3C6H4SO2Na
CAS番号:
分子量:
178.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
不純物
<5% water
mp
>300 °C (lit.)
官能基
sulfinic acid
SMILES記法
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
455652-BULK:
455652-VAR:
455652-100G:
455652-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium p-toluenesulfinate/copper (II) acetate in free radical reactions of 5-aryl substituted alkenes.
Wang S-F, et al.
Tetrahedron, 55(8), 2273-2288 (1999)
Synthesis of cyanohydrin trimethylsilyl ethers catalyzed by potassium p-toluenesulfinate.
Dekamin MG, et al.
Catalysis Communications, 9(6), 1352-1355 (2008)
Sodium p-Toluenesulfinate in Free Radical Reactions.
Chuang C-P.
Synthetic Communications, 23(17), 2371-2380 (1993)
Asymmetric induction in the palladium-catalyzed sulfonylation of allylic sulfinates and acetates with chiral phosphine ligands.
Hiroi K and Makino K.
Chemistry Letters (Jpn), 15(4), 617-620 (1986)
Efficient and Selective Trimerization of Aryl and Alkyl Isocyanates Catalyzed by Sodium p-Toluenesulfinate in the Presence of TBAI in a Solvent-Free Condition.
Moghaddam FM, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 75(4), 851-852 (2002)