Merck
147281
Sigma-Aldrich
ベンゼンスルホン酸ナトリウム
97%
別名:
ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO3Na
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
3918459
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39092528
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
溶解性
water: soluble
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スルホン化ポリスチレン樹脂の分子構造特性のRaman(ラマン)分光測定に、ベンゼンスルホン酸ナトリウムが使用されています。これはステンレス鋼の表面形態が変化するポリピロールコーティングの形成における電解質として使用されました。また、1-ブチル-3-プロパンニトリルイミダゾリウムベンゼンスルホネートの合成に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
147281-VAR:
147281-BULK:
147281-25G:
147281-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formation of polypyrrole coatings on stainless steel in aqueous benzene sulfonate solution.
Su W and Iroh JO.
Electrochimica Acta, 42(17), 2685-2694 (1997)
Raman spectroscopy of sulfonated polystyrene resins.
Edwards HGM, et al.
Vibrational Spectroscopy, 24(2), 213-224 (2000)
Effect of sulfonate-based anions on the physicochemical properties of 1-alkyl-3-propanenitrile imidazolium ionic liquids.
Ziyada AK, et al.
New. J. Chem., 35(5), 1111-1116 (2011)
Chenghui Han et al.
Journal of hazardous materials, 168(1), 215-219 (2009-04-04)
A series of TiO(2)-Cu(2)O mixed oxides were prepared by the hydrolysis of titanium butoxide and reduction of copper acetate with hydrazine. These composite oxides were characterized by X-ray diffraction (XRD), inductively coupled plasma spectrometry (ICP), high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM)
N V V S S Raman et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(1), 227-230 (2008-07-08)
The present paper describes a simple isocratic reverse phase HPLC method for the determination of four genotoxic alkyl benzenesulfonates (ABSs) viz. methyl, ethyl, n-propyl and isopropyl benzenesulfonates (MBS, EBS, NPBS and IPBS) in amlodipine besylate (ADB). Good resolution between benzene