安全性情報
8.00468
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonic acid
for synthesis
別名:
Benzenesulfonic acid, Phenylsulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3S
CAS番号:
分子量:
158.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-638-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
形状
solid
有効性
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
171 °C/0.13 hPa
mp
43 °C
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
930 g/L
密度
1.32 g/cm3 at 47 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI Key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.3 %
Sulfuric acid: ≤ 0.7 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1