Merck
165956
Sigma-Aldrich
ベンゼンスルホン酸メチル
98%
別名:
Benzenesulfonic acid methyl ester, Benzenesulfonic acid, methyl ester, Methyl benzenesulphonate, Methyl besylate, methyl ester of benzenesulphonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
172.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
官能基
sulfonic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベンゼンスルホン酸メチルは、以下において、メチル化剤として使用できます。
  • ブチルリチウムの存在下でトリブロモメチルチオフェンを合成するためのペルブロモチオフェンのC-メチル化。
  • ニッケル触媒における、不活性ハロゲン化アルキルおよび酸塩化物のメチル化による、メチル化アルカンおよびケトンの調製。
また、ソホリジノール誘導体のエーテル化で反応物として使用した、N-置換ソホリジニックメチルエーテル誘導体の合成。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
165956-VAR:
165956-500G:
165956-100G:
165956-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julian L Goggi et al.
Molecular imaging and biology, 22(4), 993-1002 (2020-02-02)
Cancer immunotherapy has shown huge potential in the fight against cancer, but only a small proportion of patients respond successfully to treatment. Non-invasive methods to stratify responders from non-responders are critically important as immune therapies are often associated with immune-related
Zhen Liu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 168, 23-29 (2019-02-21)
Alkyl sulfonate esters have been widely concerned as genotoxic impurities (GTIs). A gas chromatography triple-quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) method has been developed for trace determination of 9 commonly encountered sulfonate esters in drug substances. Three different solvents of acetonitrile (ACN)