安全性情報
8.08333
Sigma-Aldrich
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
別名:
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4SO3CH3
CAS番号:
分子量:
186.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
201-283-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.13 kPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
有効性
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 130 °C
密度
1.23 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup