形状
powder (moist, paste-like)
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
60 % dispersion in mineral oil
mp
800 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Na]
InChI
1S/Na.H
InChI Key
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- オプトエレクトロニクスアプリケーションのための固体高分子電解質(SPE)を形成するための可塑剤の調製
- 治療薬の共通成分であるヘテロアリールチオエーテルの合成
- 水素貯蔵材料として使用可能な水素化アルミニウムナトリウム(NaAlH4)調製(3)、
- アルコール・フェノール・アミド・ケトン・さまざまな官能基の脱プロトン化のための塩基および還元剤(4)
- 蓄熱での使用(5)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452912-5G:4548173941578
452912-BULK:
452912-5KG:4548173941585
452912-2KG:4548173941554
452912-100G:4548173941547
452912-500G:4548173941561
452912-1KG:4548173922669
452912-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック