Merck
223441
Sigma-Aldrich
水素化ナトリウム
greener alternative
dry, 90%
別名:
Sodium monohydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH
CAS番号:
分子量:
24.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
eCl@ss:
38100205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
800 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Na]
InChI
1S/Na.H
InChI Key
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
C60への直接挿入により、超伝導物質(NaH)4C60が生成します。
水素化ナトリウム(dry)(NaH)は、以下のようなさまざまな用途で使用されます:
  • 水素貯蔵材料として使用可能な水素化アルミニウムナトリウム(NaAlH4)の調製、
  • アルコール、フェノール、アミド、ケトン、およびさまざまな官能基の脱プロトン化のための塩基および還元剤
  • ニトリル、アミド、およびイミンなどさまざまな反応において使用可能な水素化物供与体
  • 熱エネルギー貯蔵における利用可能性
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223441-250G:
223441-50G:
223441-BULK:
223441-VAR:
223441-1KG:
223441-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Julianne E Bird et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(8), 4617-4625 (2020-02-14)
The thermal conductivity, thermal diffusivity and heat capacity of materials are all vital properties in the determination of the efficiency of a thermal system. However, the thermal transport properties of heat storage materials are not consistent across previous studies, and
Hydride Reduction by a Sodium Hydride-Iodide Composite
Too PC, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(11), 3719-3723 (2016)
Kobra Zavar Mousavi et al.
Mikrochimica acta, 186(4), 239-239 (2019-03-15)
The authors describe the preparation of two kinds of periodic mesoporous organosilicas (PMOs). The first kind is monofunctional and has a bridged alkyl imidazolium framework (PMO-IL). The other is a two-dimensional (2D) hexagonal bifunctional periodic mesoporous organosilica (BFPMO) with bridged
Complications from dual roles of sodium hydride as a base and as a reducing agent
Hesek D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(6), 2567-2570 (2009)
Ti-doped NaAlH4 as a hydrogen-storage material-preparation by Ti-catalyzed hydrogenation of aluminum powder in conjunction with sodium hydride
Bogdanovic B and Schwickardi M
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 72(2), 221-223 (2001)
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。