Merck
708860
Sigma-Aldrich
水素化カリウム
in paraffin
別名:
Potassium monohydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH
CAS番号:
分子量:
40.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: reductant
SMILES記法
[K]
InChI
1S/K.H
InChI Key
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水素化カリウムは強塩基であり、Lewis(ルイス)酸に対する水素化物供与体です。一般に、脱プロトン化反応、転位反応および脱離反応などの有機反応に使用されます。また、立体障害のあるボランおよびホウ酸塩を置換水素化ホウ素に還元するための還元剤としても使用されます。
アプリケーション
パラフィン中の水素化カリウムは、塩基として以下の用途に使用できます。
  • 高いZ選択性によるさまざまなアルデヒドのWittig反応。
  • アルコールから置換エーテルを調製するためのWilliamsonエーテル合成。
  • エチレンオキシドの重合によるポリエチレングリコールの生成。
物性
混合物の調製に用いたパラフィンの融点は約55~65°Cです。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
708860-5G:4548173924106
708860-BULK:
708860-VAR:
708860-25G:4548173924090
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of heterobifunctional polyethylene glycols: Polymerization from functional initiators
Vojkovsky T, et al.
Polymer, 105(27), 72-78 (2016)
Potassium hydride in paraffin: a useful base for Williamson ether synthesis
Huang H, et al.
Tetrahedron Letters, 51(27), 3545-3546 (2010)
Potassium Hydride
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2007)
Potassium hydride in paraffin: A useful base for organic synthesis.
Taber DF and Nelson CG
The Journal of Organic Chemistry, 71(23), 8973-8974 (2006)
Stefan D Anker et al.
European journal of heart failure, 17(10), 1050-1056 (2015-05-27)
Hyperkalaemia in heart failure patients limits use of cardioprotective renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors (RAASi). Sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9) is a selective potassium ion trap, whose mechanism of action may allow for potassium binding in the upper gastrointestinal tract as early as