Merck
156671
Sigma-Aldrich
カリウムtert-ブトキシド
greener alternative
reagent grade, ≥98%
別名:
カリウム tert-ブチラート, カリウム t-ブトキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COK
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
3556712
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98%
グレード:
reagent grade
フォーム:
solid
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 220 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はこちらをご覧ください。
アプリケーション
エステルのより環境に配慮したアミド化に使用されます。
環境に配慮した条件でのエステルのターシャリーブトキシドによるアミド化
カリウムターシャリーブトキシドは、マイクロウェーブ合成によりベンゾピランを得るための、ヨードアレンの分子内環化における塩基として使用できます。
カリウムtert-ブトキシドは、N-(tert-ブチルスルフィニル)イミンの移動水素化によるアミンのエナンチオ選択的合成における強塩基として使用されています。
また、以下の用途にも使用できます:
  • 対応するエステルとアミンから脂肪族および芳香族アミドを合成するため。
  • アリールエーテル、アミン、アミドの分子内環化における塩基として。
  • ハロゲン化アリールとアルケンから溝呂木・ヘック反応によりスチレン誘導体を合成する触媒として。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
156671-10KG:
156671-2.5KG:
156671-25KG:
156671-25G:
156671-BULK:
156671-180MG-KC:
156671-5G:
156671-100G:
156671-VAR:
156671-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mizoroki-Heck-type reaction mediated by potassium tert-butoxide
Shirakawa E, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 123(20), 4767-4770 (2011)
tert-Butoxide-assisted amidation of esters under green conditions
Kim Bo Ram, et al.
Synthesis, 44(01), 42-50 (2012)
"Potassium tert-Butoxide Promoted Intramolecular Arylation via a Radical Pathway"
Roman SD, et al.
Organic Letters, 13(12), 3242-3245 (2011)
Synthesis of highly enantiomerically enriched amines by asymmetric transfer hydrogenation of N-(tert-butylsulfinyl) imines
Guijarro D, et al.
Organic Syntheses (2013)
Wei Liu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(29), 2983-2985 (2013-03-07)
Simple and cheap alcohols can promote the direct arylation of unactivated arenes with aryl iodides and bromides in the presence of potassium tert-butoxide. This transition-metal-free aromatic C-H transformation offers a cheap and easy practical way to synthesize biaryls under mild