アッセイ
97%
フォーム
powder and chunks
SMILES記法
[Li+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Li/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他の合成用途:
- カリウムジイソプロピルアミドと組み合わせて、LiOtBuを使用して1-(フェニルセレノ)アルケンおよびビス(フェニルセレノ)アセタールを脱プロトン化するのに使用できます。
- LiOtBuは、遷移金属触媒の非存在下でケトンと第一級アルコールとのα-アルキル化反応を媒介できます。
- LiOtBuは、溶媒としてDMFを用いて置換プロパルギルアルコールおよびアリール/アルキルイソシアネートから3,4,5-三置換3H-オキサゾール-2-オンおよび3,4-二置換(Z)-オキサゾリジン-2-オンを合成するための有効な塩基です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
400173-VAR:
400173-25G:
400173-BULK:
400173-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。