Merck
452920
Sigma-Aldrich
ホウ酸トリメチル
≥98%
別名:
ホウ酸トリメチルエステル, ホウ酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
B(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
103.91
Beilstein:
1697939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.59 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.346 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChI Key
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホウ酸トリメチルは、グリニャール試薬または有機リチウム化合物と反応してボロン酸ジメチルを生成し、これが引き続き水性酸処理されると対応するボロン酸が生成されます。得られたボロン酸またはエステルは、各種のクロスカップリング反応、例えば、鈴木カップリングやチャン-ラムカップリングにおける有用な中間体です。また、水素化ホウ素ナトリウムの調製にも使用されます。
法的情報
ASCENSUS製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - (own results)
引火点(℃)
-11 °C - (own results)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452920-8L:
452920-PZ:
452920-2L:
452920-BULK:
452920-20L:
452920-VAR:
452920-18L:
452920-500ML:
452920-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Cross?Coupling Reactions Of Organoboranes: An Easy Way To Construct C-C Bonds (Nobel Lecture)
Suzuki A
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(30), 6722-6737 (2011)
The Preparation of Sodium Borohydride by the High Temperature Reaction of Sodium Hydride with Borate Esters1.
Schlesinger H I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 75(1), 205-209 (1953)
Boronic esters in stereodirected synthesis.
Matteson D S
Tetrahedron, 45(7), 1859-1885 (1989)
New N-and O-arylations with phenylboronic acids and cupric acetate.
Chan D M, et al.
Tetrahedron Letters, 39(19), 2933-2936 (1998)
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions of organoboron compounds.
Miyaura N and Suzuki A
Chemical Reviews, 95(7), 2457-2483 (1995)
関連コンテンツ
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.