アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cb1ob(C)ob(C)o1
InChI
1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
InChI Key
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリメチルボロキシン(TMB)はメチル-ボロン酸の環状無水物で、以下の用途に用いられています:
- ガスクロマトグラフィー/質量分光分析に用いる誘導体化剤として
- オレフィンの重合に使用されるメチルアルミノキサン(MAO)の調製
- 電極/電解質の界面安定性を強化するための電解質添加剤として
- パラジウムを触媒とするSuzuki-Miyauraカップリング反応によるハロゲン化アリールのメチル化
- アルコールへのケトンの不斉還元に用いるCBS(Corey、BakshiおよびShibata)触媒の調製。
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
323136-250G:
323136-VAR:
323136-BULK:
323136-25G:
323136-1G:
323136-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhanced high voltage performances of layered lithium nickel cobalt manganese oxide cathode by using trimethylboroxine as electrolyte additive
Electrochimica Acta, 176(14), 919-925 (2015)
Polymer, 37, 4629-4629 (1996)
Reactivity of metallocene catalysts for olefin polymerization: influence of activator nature and structure
Macromolecular Rapid Communications, 22(14), 1095-1123 (2001)
Tetrahedron Asymmetry, 14, 2115-2118 (2003)
Practical methylation of aryl halides by Suzuki-Miyaura coupling.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6237-6240 (2000)