Merck
165336
Sigma-Aldrich
メチルボロン酸
97%
別名:
メタンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
59.86
Beilstein:
1731087
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES記法
CB(O)O
InChI
1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
InChI Key
KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メチルボロン酸は、次の反応で試薬として使用できます。
  • パラジウム触媒スティル/鈴木-宮浦クロスカップリング。
  • マイクロ波加熱不均一系パラジウム(Pd)触媒反応。
  • ルテニウム(Ru)触媒シリル化反応。
  • エチレン重合に用いるビス(アミノトロポン) チタン(Ti)触媒の調製。
  • エナンチオ選択的不斉ブロモアミノ環化およびアミノチオカルバメート触媒を使用したブロモアミノ環化。
  • 医薬品および農薬の一般的な構成単位の調製。
  • 鈴木-宮浦カップリング反応によるクリシンアナログの調製。
  • カゼインキナーゼI阻害物質の調製。
  • 創薬における多様なスルホンアミドファーマコフォア誘導C-H官能基化。
  • ボロン酸との銅触媒カップリングを介するジスルフィドからの不斉モノスルフィドの合成。
  • エノールトシラートとのパラジウム触媒カップリング。
  • GLC分析を目的とした多数の炭水化物および生理活性化合物の誘導体化。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
165336-1G:
165336-VAR:
165336-BULK:
165336-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Rui Ren et al.
Talanta, 205, 120067-120067 (2019-08-28)
2,7-Naphthyridine derivatives were developed as fluorophores for the first time to design two fluorescence probes, AND-DNP and ND-DNP, which can be applied for detecting thiophenol in aqueous media. Comparing with ND-DNP, AND-DNP showed more favorable properties such as lower background
Straightforward and efficient synthesis of 3-benzyloxy-4-bromopicolinate ester and 3-benzyloxy-5-bromopicolinate ester, common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals
Verdelet, T.; et al.
Tetrahedron, 67, 8757-8762 (2011)
Hui-Xiong Dai et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(18), 7222-7228 (2011-04-15)
Modern drug discovery is contingent on identifying lead compounds and rapidly synthesizing analogues. The use of a common pharmacophore to direct multiple and divergent C-H functionalizations of lead compounds is a particularly attractive approach. Herein, we demonstrate the viability of
Ling Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(24), 9164-9167 (2011-05-05)
A facile and efficient enantioselective bromoaminocyclization of unsaturated sulfonamides has been developed using an amino-thiocarbamate catalyst. A range of enantioenriched pyrrolidines were prepared with up to 99% yield and 99% ee. The corresponding lactams could be obtained through oxidation of
Selective heating of Pd-modified ordered mesoporous carbon CMK-3 by microwave irradiation
Inagaki, S.; et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 84, 1136-1143 (2011)