アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI Key
VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
下記のための試薬
下記の調製に使用される試薬:
- 鈴木-宮浦クロスカップリング反応
- Pd-触媒を用いた直接アリール化
- パラジウム-触媒アリール化鈴木-宮浦クロスカップリングを用いた、水中での高効率な合成
- パラジウム-触媒を用いた立体選択的ヘック型反応
- タンデム型Pd(II)-触媒を用いた酸化的ヘック反応及び分子内C-H アミド化配列
- アリールボロン酸の、ヨウ化フルオロアルキルによる、銅-媒介のリガンドレス好気性フルオロアルキル化
- ルテニウムが触媒する直接アリール化
- Rh-触媒を用いた不斉接合付加
- リガンドフリーの銅-触媒を用いたカップリング
下記の調製に使用される試薬:
- 鈴木カップリング触媒としてのパラジウム(II) チオカルボキサミド錯体
- 光物理的特性を有するpush-pullアリールビニルジアジン発色団
その他情報
無水物を含有します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
417599-1G:
417599-5G:
417599-25G:
417599-VAR:
417599-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mikhail Y Vorona et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(17) (2019-08-29)
Anthracene-based semiconductors are a class of molecules that have attracted interest due to their air stability, planarity, potential for strong intermolecular interactions, and favorable frontier molecular orbital energy levels. In this study seven novel 9,10-anthracene-based molecules were synthesized and their
Kosuke Ishijima et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(44), 15612-15621 (2020-09-24)
Benzo[b]arsole derivatives, being arsenic analogues of indole, were synthesized by utilizing a safely prepared arsenic precursor. The structural and photophysical properties of the obtained 2-arylbenzo[b]arsoles were experimentally and computationally studied in comparison with those of 1,2,5-triarylarsoles and 9-phenylarsafluorene. It was
M Lakshmi Kantam et al.
The Journal of organic chemistry, 71(25), 9522-9524 (2006-12-02)
N-Arylation of imidazoles and amines with arylboronic acids was accomplished with copper-exchanged fluorapatite (CuFAP) in methanol at room temperature. The products N-arylimidazoles and N-arylamines were isolated in good to excellent yields. A variety of arylboronic acids were converted to the
Elangovan Sindhuja et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(17), 5351-5361 (2012-03-09)
A simple route to synthesise palladium(II) complexes from the reaction of N-substituted pyridine-2-thiocarboxamide ligands and PdCl(2)(PPh(3))(2) has been developed. The new complexes are very soluble in common solvents and have been fully characterised (elemental analysis, FT-IR, (1)H, (31)P, (13)C-NMR), including
Maria Makrinich et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 84, 196-203 (2017-05-06)
The ability of various pulse types, which are commonly applied for distance measurements, to saturate or invert quadrupolar spin polarization has been compared by observing their effect on magnetization recovery curves under magic-angle spinning. A selective central transition inversion pulse