Merck
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
別名:
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O2
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
103-106 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
InChI Key
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767794-VAR:
767794-BULK:
767794-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)