Merck
679658
Sigma-Aldrich
トリス(4-ホルミルフェニル)アミン
97%
別名:
4,4′,4″-トリホルミルトリフェニルアミン, 4,4′,4″-ニトリロトリスベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H15NO3
CAS番号:
分子量:
329.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
244-248 °C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
InChI Key
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
M4L4四面体への自己組織化のための三角形配位子の調製に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679658-500MG:
679658-5G:
679658-BULK:
679658-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 3736-3736 (2007)
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。