Merck
686859
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリス(4-カルボキシフェニル)ベンゼン
greener alternative
≥98%, ≤20 wt. % solvent
別名:
4,4′,4″,-ベンゼン-1,3,5-トリイル-トリス(安息香酸), H3BTB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H18O6
CAS番号:
分子量:
438.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤20 wt. % solvent
mp
322-327 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(cc3)C(O)=O)-c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C27H18O6/c28-25(29)19-7-1-16(2-8-19)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26(30)31)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27(32)33/h1-15H,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
InChI Key
SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
1,3,5-トリス(4-カルボキシフェニル)ベンゼン(H3BTB)は、は星型の2次元構造を持ち、さまざまな基板上に自己集合単層(SAM)を形成する分子です。ポリ酸ベースの有機金属骨格(MOF)の機能化を促進する三元架橋リガンドとして使用でき、ガス貯蔵、ガス分離、触媒作用に利用できる可能性があります。
1,3,5-トリス(4-カルボキシフェニル)ベンゼン(BTB)は、有機金属構造体(MOF)のビルディングブロックです。MOFは3次元微多孔材料で、ガスの吸着および分離技術に応用される可能性があります。BTBは最近、77Kで7.5%という極めて高い水素貯蔵容量を持つ水素吸収材料であるMOF-177のような、非常に高表面積(約5000 m2/g)のMOFを生成するためのリンカーとして使用されました。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
686859-BULK:
686859-1G:4548173287560
686859-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chong Liu et al.
Faraday discussions, 201, 163-174 (2017-06-18)
Gradient MOFs contain directional gradients of either structure or functionality. We have successfully prepared two ternary gradient MOFs based on bMOF-100 analogues, namely bMOF-100/102/106 and bMOF-110/100/102, via cascade ligand exchange reactions. The cubic unit cell parameter discrepancy within an individual
Two-dimensional 1, 3, 5-tris (4-carboxyphenyl) benzene self-assembly at the 1-phenyloctane/graphite interface revisited
Silly F
The Journal of Physical Chemistry C, 116(18), 10029-10032 (2012)
The first tritopic bridging ligand 1, 3, 5-tris (4-carboxyphenyl)-benzene (H 3 BTB) functionalized porous polyoxometalate-based metal-organic framework (POMOF): from design, synthesis to electrocatalytic properties
Dong BX, et al.
Dalton Transactions, 44(3), 1435-1440 (2015)
Meng-Yao Chao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(38), 13722-13729 (2018-09-15)
The two-dimensional (2D) metal-organic framework (MOF) [Cd2.25Co0.75(BTB)2(DEF)4]·2(DEF)0.5 (1a, BTB = benzene-1,3,5-tribenzolate; DEF = N,N'-diethylformamide) featuring linear trimetallic cluster secondary building units (SBUs) and replaceable DEF solvates reacts smoothly with dipyridyl ligands DPS, DPDS, and BIPY (DPS = 4,4'-dipyridyl sulfide; DPDS
Ram R R Prasad et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(57), 15309-15318 (2018-07-07)
Post-synthetic modification of the hafnium metal-organic framework MOF-808(Hf) to include triarylphosphine ligands is reported. Sulfonated phenylphosphines are incorporated without oxidation to give a "MOF ligand" that can complex late transition metals such as Ir and Rh to give a bifunctional
資料
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
関連コンテンツ
金属有機構造体(MOF)、およびMOF合成用リンカー化合物、金属塩類、SBUをご紹介します。MOFは、ガス吸着や分離をはじめとするさまざまな用途に応用可能な高表面積をもつ多孔性材料です。
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。