アッセイ
98%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O6/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2,9-10H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
382132-BULK:
382132-25G:
382132-VAR:
382132-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
配位ポリマーの一種である金属有機構造体は、多くの代替エネルギー用途で利用される非常に有用な新規化合物です。MOFは、シンプルな合成方法で容易に入手でき、高表面積の材料を作製することが可能です。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
関連コンテンツ
PCP/MOFとは、金属イオンと有機物の配位結合を利用して多孔性構造を形成する、錯体化学を基盤とした材料です。様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機配位子を組み合わせることで、内部に空間を持つ結晶性高分子構造を作ることが可能です。